315R-1
PD-1 (EP239) Rabbit Monoclonal Primary Antibody
Synonim(y):
CD279, PD1, PDCD1, SLEB2, hPH-1, hSLE1, programmed cell death 1, programmed cell death protein 1, protein PD-1, systemic lupus erythematosus suseptibilitl 2
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
100
500
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
culture supernatant
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
EP239, monoclonal
opis
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
vial of 0.1 mL concentrate (315R-14)
vial of 0.1 mL concentrate Research Use Only (315R-14-RUO)
vial of 0.5 mL concentrate (315R-15)
vial of 1.0 mL concentrate (315R-16)
vial of 1.0 mL concentrate Research Use Only (315R-16-RUO)
vial of 1.0 mL pre-dilute Research Use Only (315R-17-RUO)
vial of 1.0 mL predilute ready-to-use (315R-17)
vial of 7.0 mL pre-dilute ready-to-use Research Use Only (315R-18-RUO)
vial of 7.0 mL predilute ready-to-use (315R-18)
producent / nazwa handlowa
Cell Marque™
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:500 (concentrated)
izotyp
IgG
kontrola
lymph node, tonsil
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
wizualizacja
cytoplasmic, membranous
informacje o genach
human ... PDCD1(5133)
Opis ogólny
Jakość
Canada - IVD
European Union - IVD
Japan - RUO
Powiązanie
Postać fizyczna
Concentrate: diluted in Phosphate Buffered Saline, pH 7.2, with 1% BSA and <0.1% Sodium Azide
Uwaga dotycząca przygotowania
Note: This requires a keycode which can be found on your packaging or product label.
Download the latest released IFU
Note: This IFU may not apply to your specific product lot.
Inne uwagi
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2