309M-1
Oct-4 (MRQ-10) Mouse Monoclonal Antibody
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
100
500
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
diluted ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
MRQ-10, monoclonal
opis
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
vial of 0.1 mL concentrate (309M-14)
vial of 0.5 mL concentrate (309M-15)
bottle of 1.0 mL predilute (309M-17)
vial of 1.0 mL concentrate (309M-16)
bottle of 7.0 mL predilute (309M-18)
producent / nazwa handlowa
Cell Marque®
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:200
izotyp
IgG
kontrola
seminoma
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
wizualizacja
nuclear
informacje o genach
human ... POU5F1(5460)
Opis ogólny
Jakość
![]() IVD | ![]() IVD | ![]() IVD | ![]() RUO |
Powiązanie
Postać fizyczna
Uwaga dotycząca przygotowania
Inne uwagi
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)