296R-1
Myogenin (EP162) Rabbit Monoclonal Primary Antibody
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
100
500
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
culture supernatant
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
EP162, monoclonal
opis
(For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart))
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
bottle of 1.0 mL predilute (296R-17)
bottle of 7.0 mL predilute (296R-18)
vial of 0.1 mL concentrate (296R-14)
vial of 0.5 mL concentrate (296R-15)
vial of 1.0 mL concentrate (296R-16)
vial of 0.1 mL concentrate Research Use Only (296R-14-RUO)
vial of 1.0 mL concentrate Research Use Only (296R-16-RUO)
vial of 1.0 mL pre-dilute Research Use Only (296R-17-RUO)
vial of 7.0 mL pre-dilute ready-to-use Research Use Only (296R-18-RUO)
producent / nazwa handlowa
Cell Marque™
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:25-1:100
izotyp
IgG
kontrola
rhabdomyosarcoma
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
wizualizacja
nuclear
informacje o genach
human ... MYOG(4656)
Opis ogólny
Jakość
IVD | IVD | IVD | RUO |
Powiązanie
Postać fizyczna
Uwaga dotycząca przygotowania
Inne uwagi
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2