274R-1
Kappa (EP171) Rabbit Monoclonal Primary Antibody
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
100
500
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
culture supernatant
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
EP171, monoclonal
opis
(For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart))
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
vial of 0.1 mL concentrate (274R-14)
vial of 0.5 mL concentrate (274R-15)
bottle of 1.0 mL predilute (274R-17)
vial of 1.0 mL concentrate (274R-16)
bottle of 7.0 mL predilute (274R-18)
producent / nazwa handlowa
Cell Marque™
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:500
izotyp
IgG
kontrola
tonsil
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
wizualizacja
cytoplasmic
Opis ogólny
Jakość
IVD | IVD | IVD | RUO |
Powiązanie
Postać fizyczna
Uwaga dotycząca przygotowania
Inne uwagi
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)