Kluczowe dokumenty
237R-1
Sigma-Aldrich
Her2/Neu (SP3) Rabbit Monoclonal Antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
100
300
500
forma przeciwciała
culture supernatant
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
SP3, monoclonal
producent / nazwa handlowa
Cell Marque
izotyp
IgG1
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
Postać fizyczna
Solution in Tris Buffer, pH 7.3-7.7, with 1% BSA and <0.1% Sodium Azide
Uwaga dotycząca przygotowania
Download the IFU specific to your product lot and formatNote: This requires a keycode which can be found on your packaging or product label.
Inne uwagi
Product not available in all regions or countries. Analyte Specific Reagent in the United States. Analytical and performance characteristics are not established. To request more information on this product, please contact technical services at 800-665-7284 or email: service@cellmarque.com
Informacje prawne
Cell Marque is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2