198M-1
CD123 (6H6) Mouse Monoclonal Antibody
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
100
500
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
culture supernatant
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
6H6, monoclonal
opis
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
vial of 0.1 mL concentrate (198M-14)
vial of 0.5 mL concentrate (198M-15)
bottle of 1.0 mL predilute (198M-17)
vial of 1.0 mL concentrate (198M-16)
bottle of 7.0 mL predilute (198M-18)
producent / nazwa handlowa
Cell Marque®
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:25-1:100
izotyp
IgG1κ
kontrola
blastic plasmacytoid dendritic cell neoplasm
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
wizualizacja
cytoplasmic
Powiązane kategorie
Opis ogólny
CD123 IHC expression has been studied in 157 acute myeloid leukemia (AML) bone marrow biopsies and/or marrow particle preparations, and correlated with the morphologic, immunophenotypic, and cytogenetic features and with the presence of FLT3-ITD and NPM1 mutations. CD123 IHC expression has been seen in 40% of AML, across a wide spectrum of 2008 World Health Organization subtypes and was most frequent within the intermediate risk group. Compared with CD123 IHC negative AML, CD123 IHC positive AML demonstrated higher marrow blast percentages (median 69%), monocytic differentiation (33/63 cases), and CD34 negativity (29/63 cases). 83% (25/30) FLT3-ITD-mutated AML were CD123+ and 62% (18/29) NPM1-mutated cases were CD123 IHC+ (P=0.0052). CD123 IHC+AML presents with characteristic pathologic features, some of which may be related to underlying FLT3-ITD and/or NPM1 mutations.
Jakość
![]() IVD | ![]() IVD | ![]() IVD | ![]() RUO |
Powiązanie
Postać fizyczna
Uwaga dotycząca przygotowania
Inne uwagi
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)