161254K
MAPTRIX-F-PHSRN-RGDSP
Fibronectin Mimetic, aqueous solution
About This Item
Polecane produkty
sterylność
Filtered sterilized solution
Formularz
aqueous solution
masa cząsteczkowa
~25.5 kDa
opakowanie
pkg of 10 mg
stężenie
1.0 mg/mL protein
metody
cell culture | mammalian: suitable
Specyficzność wiązania
Receptor: α5β1
Domain: FNIII-9/10
Binding Motif: PHSRN-RGDSP
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Biochemically-defined, animal-free cell culture surfaces designed to enhance cell performance
- MAPTrix™ produces a uniform ECM surface that provides a highly controlled 2D extracellular microenvironment for cell cultures and related applications
- Adhesion properties of the mussel adhesive protein makes the coating reproducible & reliable
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Masz już ten produkt?
Produkty
Extracellular matrix proteins such as laminin, collagen, and fibronectin can be used as cell attachment substrates in cell culture.