Kluczowe dokumenty
14561C
EX-CELL® VPRO Serum-Free Medium for Retinoblast Cells
Animal-protein free, without L-glutamine, liquid, suitable for cell culture, sterile-filtered
Produkcja farmaceutyczna
opis
for research or for further manufacturing use
sterylność
sterile-filtered
Postać
liquid
warunki przechowywania
protect from light
metody
cell culture | mammalian: suitable
komponenty
glucose: 6.0 g/L
HEPES: no
L-glutamine: no
NaHCO3: 1.8 g/L
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
Informacje prawne
suplement
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2