Kluczowe dokumenty
137254
SAFC
L-Tyrosine disodium salt dihydrate
EMPROVE® EVOLVE
Produkcja farmaceutyczna
Synonim(y):
L-Tyrosine, Disodium Salt Dihydrate
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
linia produktu
EMPROVE® EVOLVE
Formularz
powder
metody
cell culture | mammalian: suitable
zanieczyszczenia
Endotoxin, microbial, and heavy metals, tested
przydatność
suitable for manufacturing use
obecność zanieczyszczeń
Cytotoxicity, DNase, NICKase, RNase, and Protease; tested
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[Na+].[Na+].N[C@@H](Cc1ccc(cc1)[O-])C(=O)[O-].O.O
InChI
1S/C9H11NO3.2Na.2H2O/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6;;;;/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2/t8-;;;;/m0..../s1
Klucz InChI
WFTCFVUQORELJZ-USHJOAKVSA-L
Zastosowanie
Tyrosine is a polar, naturally occurring, non-essential amino acid. It is used as a cell culture media component for the commercial biomanufacture of therapeutic recombinant proteins and monoclonal antibodie
Informacje prawne
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)