05438
Albumin from chicken egg white
lyophilized powder, ≥90% (agarose gel electrophoresis)
Synonim(y):
Albumin from hen egg white, Ovalbumin
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
chicken egg white
Próba
≥90% (agarose gel electrophoresis)
Postać
lyophilized powder
masa cząsteczkowa
44287 Da by calculation
metody
electrophoresis: suitable
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
chicken ... OVAL(396058)
Zastosowanie
Uwaga dotycząca przygotowania
Rekonstytucja
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Resp. Sens. 1A
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2