Kluczowe dokumenty
05260
L-Alanyl-L-1-aminoethylphosphonic acid
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
(S)-Alanyl-(R)-1-aminoethylphosphonic acid, Alafosfalin, Alaphosphin
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥95% (HPLC)
Postać
powder
aktywność optyczna
[α]20/D −45±2°, c = 1% in H2O
kolor
white
spektrum działania antybiotyku
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Tryb działania
cell wall synthesis | interferes
enzyme | inhibits
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C[C@H](N)C(=O)N[C@@H](C)P(O)(O)=O
InChI
1S/C5H13N2O4P/c1-3(6)5(8)7-4(2)12(9,10)11/h3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8)(H2,9,10,11)/t3-,4+/m0/s1
Klucz InChI
BHAYDBSYOBONRV-IUYQGCFVSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3