Merck
D137510
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethylacetamide
ReagentPlus®, 99%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CON(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
87.12
Beilstein:
1737614
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352111
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
bp:
164.5-166 °C (lit.)
klasa czystości
reagent
Poziom jakości
gęstość pary
3 (vs air)
ciśnienie pary
2 mmHg ( 25 °C)
4 mmHg ( 38 °C)
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
99%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
914 °F
granice wybuchowości
1.8 %, 100 °F
11.5 %, 160 °F
dilution
(for general lab use)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.437 (lit.)
pH
4 (20 °C, 200 g/L)
bp
164.5-166 °C (lit.)
mp
−20 °C (lit.)
gęstość
0.937 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CN(C)C(C)=O
InChI
1S/C4H9NO/c1-4(6)5(2)3/h1-3H3
Klucz InChI
FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
N,N-Dimethylacetamide (DMAc) is a water-miscible organic solvent used in the synthesis of styrene′s, vinyl resins, linear polyesters, acrylic fibers, plastics, pesticides, and synthetic leather. Additionally, it is utilized in the production of adhesives, films, and paint. It participates in dehydrogenation, dehydration, halogenation, deprotonation reactions and reductive carbonylation of transition metals. It can also act as catalysts, promoters, halogen/alkoxy or hydroxyl/halogen exchange mediators, reducing agents, and sources of the base.
Zastosowanie
N,N-Dimethylacetamide can be used as a solvent in the synthesis of:
  • Cellulose-HA (hydroxyapatite) nanocomposites using microcrystalline cellulose, CaCl2, and NaH2PO4.
  • 5-hydroxymethylfurfural (HMF) from various carbohydrates and natural biopolymer lignocellulose in the presence of LiCl. 
It can also be used:
  • In the Pd-catalyzed regioselective synthesis of ketones from olefins using molecular oxygen.
  • As a solvent as well as a methylene source in the regioselective linkage of two imidazo[1,2-a] pyridines using Cu(OAc)2 catalyst.
Cechy i korzyści
N,N-Dimethylacetamide has
  • High dissolution power of various substrate.
  • High capacity to solvate anions.
Informacje prawne
Belle Chemical Company
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
147.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
64 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
André H Gröschel et al.
Nature communications, 3, 710-710 (2012-03-20)
Hierarchical self-assembly offers elegant and energy-efficient bottom-up strategies for the structuring of complex materials. For block copolymers, the last decade witnessed great progress in diversifying the structural complexity of solution-based assemblies into multicompartment micelles. However, a general understanding of what
Fen Ran et al.
Acta biomaterialia, 7(9), 3370-3381 (2011-06-11)
An amphiphilic triblock co-polymer of poly(vinyl pyrrolidone)-b-poly(methyl methacrylate)-b-poly(vinyl pyrrolidone) (PVP-b-PMMA-b-PVP) was synthesized via reversible addition-fragmentation chain transfer (RAFT) polymerization. The block co-polymer can be directly blended with polyethersulfone (PES) using dimethylacetamide (DMAC) as the solvent to prepare flat sheet and
Agnieszka Partyka et al.
Theriogenology, 75(9), 1623-1629 (2011-03-15)
The aim of this study was to perform flow cytometric analysis of C11-BODIPY581/591 oxidation in fowl and geese sperm as a marker for membrane lipid peroxidation (LPO) and to establish if the cryopreservation process would make sperm membranes more susceptible
S Sood et al.
Theriogenology, 78(7), 1557-1569 (2012-09-18)
Three experiments were conducted to optimize the protocol for cryopreservation of emu sperm. Ejaculates were collected from trained male emus then diluted 1:1 and pooled before allocation to treatments and measured for sperm viability, motility, egg membrane penetration ability, membrane
Tony Reid et al.
The Lancet. Oncology, 16(9), 1133-1142 (2015-08-25)
Epigenetic alterations have been strongly associated with tumour formation and resistance to chemotherapeutic drugs, and epigenetic modifications are an attractive target in cancer research. RRx-001 is activated by hypoxia and induces the generation of reactive oxygen and nitrogen species that