Kluczowe dokumenty
63090
Magnesium oxide
puriss. p.a., ACS reagent, ≥97% (calcined substance, KT)
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
ACS reagent
puriss. p.a.
Próba
≥97% (calcined substance, KT)
Formularz
powder
zanieczyszczenia
≤0.002% total nitrogen (N)
strata
≤2% loss on ignition, 800°C
mp
2852 °C (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate, sulfite (as SO42-): ≤200 mg/kg
ślady kationów
Ba: ≤10 mg/kg
Ca: ≤500 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤2500 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤20 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
ciąg SMILES
O=[Mg]
InChI
1S/Mg.O
Klucz InChI
CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?