Merck
459747
Sigma-Aldrich
Cyclopentane
reagent grade, 98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H10
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
70.13
Beilstein:
1900195
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
klasa czystości
reagent grade
Poziom jakości
gęstość pary
~2 (vs air)
ciśnienie pary
5.3 psi ( 21 °C)
9.9 psi ( 38 °C)
Próba
98%
Postać
liquid
temp. samozapłonu
682 °F
granice wybuchowości
8.7 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.405 (lit.)
tw
50 °C (lit.)
mp
−94 °C (lit.)
gęstość
0.751 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C1CCCC1
InChI
1S/C5H10/c1-2-4-5-3-1/h1-5H2
Klucz InChI
RGSFGYAAUTVSQA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Cyclopentane (CP), a cycloalkane, is a flammable liquid with a wide range of industrial applications. The crystalline structure of CP has been investigated based on laser Raman spectrum at 85K and infrared spectra over a range of temperature between 4000-200cm-1. The impact of support materials on the reaction properties of supported metal catalysts in heterogeneously metal-catalyzed reactions has been studied based on the hydrogen/deuterium exchange reaction in CP. The pyrolytic reaction process of CP has been reported.
Zastosowanie
  • Ellagitannins and Related Compounds from Penthorum chinense.: Cyclopentane is employed in the extraction and chemical analysis of ellagitannins from Penthorum chinense, showcasing its utility in the isolation and study of natural products. The research emphasizes cyclopentane′s role in facilitating the discovery of bioactive compounds with potential pharmaceutical applications (Era M et al., 2019).
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
-4.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-20 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 293-293 (1994)
Laser Raman Spectrum of Crystalline Cyclopentane-d 0 and-d 10.
Schettino V and Marzocchi MP.
J. Chem. Phys. , 57(10), 4225-4229 (1972)
The kinetics of H/D exchange in cyclopentane.
Oudenhuijzen MK, et al.
J. Catal., 214(1), 153-164 (2003)
Thermal decomposition of cyclopentane and related compounds.
Tsang W.
International Journal of Chemical Kinetics, 10(6), 599-617 (1978)
Infrared Spectra of Crystalline Cyclopentane and Cyclopentane-d 10.
Schettino V, et al.
J. Chem. Phys., 51(12), 5264-5276 (1969)
Protokoły
-1,3-Dimethylcyclopentane; 1,1-Dimethylcyclopentane; 2,2,3-Trimethylpentane; 2,2-Dimethylbutane; 2,2-Dimethylhexane; 2,2-Dimethylpentane; 2,3-Dimethylbutane; 2,3-Dimethylhexane; 2,4-Dimethylheptane; 2,4-Dimethylpentane; 2,5-Dimethylheptane; 2-Methylhexane; 2-Methylpentane; 3,3-Dimethylpentane; 3,4-Dimethylhexane; 3-Ethylpentane; 3-Methyloctane; 4-Methylheptane; Ethylbenzene; Ethylcyclopentane; 2,6-Dimethylheptane; 3-Ethylheptane