Merck
439185
Sigma-Aldrich
Hexane, mixture of isomers
≥98.5%, suitable for HPLC
Synonim(y):
Hexanes, Isohexane
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H14
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
86.18
Beilstein:
1730733
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12190000
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.06
product name
Hexane, mixture of isomers, suitable for HPLC, ≥98.5%
gęstość pary
3 (vs air)
Poziom jakości
Próba
≥98.5%
Postać
liquid
temp. samozapłonu
437 °F
granice wybuchowości
7.5 %
metody
HPLC: suitable
zanieczyszczenia
<0.020% water
pozostałość po odparowaniu
<0.0005%
kolor
APHA: ≤10
współczynnik refrakcji
n20/D 1.379 (lit.)
tw
68-70 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
rozpuszczalność
ethanol: soluble(lit.)
gęstość
0.672 g/mL at 25 °C (lit.)
0.672 g/mL at 25 °C
λ
H2O reference
absorpcja UV
λ: 195 nm Amax: 1.00
λ: 210 nm Amax: 0.30
λ: 220 nm Amax: 0.10
λ: 230 nm Amax: 0.05
λ: 240 nm Amax: 0.02
λ: 250-400 nm Amax: 0.01
Zastosowanie
food and beverages
InChI
1S/C6H14/c1-4-5-6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3
Klucz InChI
AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Meets ACS specifications
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-9.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-23 °C
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Solving the Clogging Problem: Precipitate-Forming Reactions in Flow.
Poe SL, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 45(10), 1544-1548 (2006)
Separation of hexane isomers in a metal-organic framework with triangular channels.
Herm ZR, et al.
Science, 340(6135), 960-964 (2013)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 492-492 (1994)