klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
gęstość pary
1.6 (vs air)
ciśnienie pary
44.8 mmHg ( 20 °C)
opis
dilution test passes test
Próba
≥88%
Postać
liquid
temp. samozapłonu
1004 °F
granice wybuchowości
57 %
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
zanieczyszczenia
≤0.4% Acetic acid
pozostałość po odparowaniu
≤0.002%
kolor
APHA: ≤15
współczynnik refrakcji
n20/D 1.370 (lit.)
pH
2.2 (20 °C, 2.2 g/L)
tw
100-101 °C (lit.)
mp
8.2-8.4 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: miscible
gęstość
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
sulfite (SO32-): passes test
ślady kationów
Fe: ≤5 ppm
NH4+: ≤0.005%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP)
kategoria ekologicznej alternatywy
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
OC=O
InChI
1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)
Klucz InChI
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Fast and selective iron-catalyzed transfer hydrogenations of aldehydes
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
118.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
48 °C