Merck
32247
Sigma-Aldrich
Petroleum ether
puriss. p.a., reag. Ph. Eur., high boiling, bp 50-70 °C
Synonim(y):
Petroleum benzin
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12191502
NACRES:
NA.21
bp:
50-70 °C
agency
USP/NF
reag. Ph. Eur.
Poziom jakości
gęstość pary
2.5 (vs air)
ciśnienie pary
25.8 psi
klasa czystości
puriss. p.a.
Formularz
liquid
zanieczyszczenia
≤0.001% non-volatile matter
≤0.002% free acid (as CH3COOH)
≤0.005% S-compounds (as S)
≤0.01% benzene (GC)
≤0.01% water (Karl Fischer)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.372-1.376
bp
50-70 °C
liczba jodowa
≤0.3
gęstość
0.661-0.664 g/mL at 20 °C
ślady kationów
Al: ≤0.5 mg/kg
B: ≤0.02 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.02 mg/kg
Sn: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
Opis ogólny
hexane and low boiling point hydrogen treated naphtha
Zastosowanie
Petroleum ether may be employed in the extraction of biologically active carotenoid pigments from total carotenoid pigments by adsorption. It may be employed in solvent reservoir during the separation of lipid mixtures by adsorption chromatography with silicic acid.
Inne uwagi
Pertains only in Germany: unversteuert
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
<-40.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
< -40 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ranganna S.
Handbook of Analysis and Quality Control for Fruit and Vegetable Products, 84-85 (1986)
The separation of complex lipide mixtures by the use of silicic acid chromatography.
J HIRSCH et al.
The Journal of biological chemistry, 233(2), 311-20 20-311-20 20 (1958-08-01)
S E Besra et al.
Journal of ethnopharmacology, 54(1), 1-6 (1996-10-01)
Pharmacological studies were conducted with the petroleum ether extract of leaves of the plant Litchi chinensis Gaertn. (Sapindaceae) on experimental animals. The extract was found to possess antiinflammatory, analgesic and antipyretic activity. Acute toxicity studies revealed that the extract, up