320501
Sulfuric acid
ACS reagent, 95.0-98.0%
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
ACS reagent
gęstość pary
<0.3 (25 °C, vs air)
ciśnienie pary
1 mmHg ( 146 °C)
opis
Free from suspended or insoluble matter
Nominally 95-98% H2SO4
Próba
95.0-98.0%
Postać
liquid
pozostałość po prażeniu
≤5 ppm
kolor
APHA: ≤10
pH
1.2 (5 g/L)
tw
~290 °C (lit.)
gęstość
1.840 g/mL at 25 °C (lit.)
ślady anionów
MnO4- reducers: ≤2 ppm
chloride (Cl-): ≤0.2 ppm
nitrate (NO3-): ≤0.5 ppm
ślady kationów
As: ≤0.01 ppm
Fe: ≤0.2 ppm
Hg: ≤5 ppb
NH4+: ≤2 ppm
heavy metals (as Pb): ≤1 ppm
ciąg SMILES
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
Klucz InChI
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1