Key Documents
309087
Potassium bromate
ACS reagent, ≥99.8%
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
Próba
≥99.8%
Postać
crystalline powder
zanieczyszczenia
≤0.005% insolubles
pH
5.0-9.0 (25 °C, 5%)
ślady anionów
bromide (Br-): passes test
sulfate (SO42-): ≤0.005%
ślady kationów
Fe: ≤0.002%
Na: ≤0.01%
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
ciąg SMILES
[K+].[O-]Br(=O)=O
InChI
1S/BrHO3.K/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
Klucz InChI
OCATYIAKPYKMPG-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Zastosowanie
- An oxidant in the potentiometric determination of β-lactam drug.
- A brominating agent for the bromination of ethylacetoacetate to dibromoethylacetoacetate.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Ox. Sol. 1
Kod klasy składowania
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3