Merck
270423
Sigma-Aldrich
Nitromethane
suitable for HPLC, ≥96%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CH3NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
61.04
Beilstein:
1698205
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12190000
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
bp:
101.2 °C (lit.)
klasa czystości
HPLC grade
gęstość pary
2.1 (vs air)
ciśnienie pary
2.7 mmHg
Próba
≥96%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
784 °F
granice wybuchowości
7.3 %, 33 °F
metody
HPLC: suitable
zanieczyszczenia
<0.030% water
współczynnik refrakcji
n20/D 1.382 (lit.)
pH
6.4 (20 °C, 0.01 g/L)
bp
101.2 °C (lit.)
mp
−29 °C (lit.)
gęstość
1.127 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
absorpcja UV
λ: 380 nm Amax: 1.00
λ: 386 nm Amax: 0.50
λ: 395 nm Amax: 0.20
λ: 400 nm Amax: 0.10
λ: 405 nm Amax: 0.05
λ: 430-700 nm Amax: 0.01
Zastosowanie
food and beverages
ciąg SMILES
C[N+]([O-])=O
InChI
1S/CH3NO2/c1-2(3)4/h1H3
Klucz InChI
LYGJENNIWJXYER-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
  • Asymetryczna reakcja aza-Henry'ego w kierunku trifluorometylowych β-nitroamin i badania biologiczne ich pochodnych typu adamantanu...: W badaniu tym wykorzystano nitrometan w asymetrycznych reakcjach aza-Henry'ego do syntezy trifluorometylowych β-nitroamin, które były dalej badane pod kątem ich właściwości biologicznych, ukazując potencjał nitrometanu w zaawansowanej chemii syntetycznej (Ren et al., 2024).
  • Wpływ temperatury na siłę mostkowania cieczy przy zachowaniu stabilności fizycznej w paliwach mieszanych typu ciało stałe-ciecz..: Nitrometan został przeanalizowany w tym badaniu, aby zrozumieć jego rolę w stabilności paliw mieszanych w postaci stałej i ciekłej w różnych temperaturach, zapewniając wgląd w optymalizację formuł paliwowych (Zhang et al., 2024).
  • Generowanie nowych syntonów do syntezy poprzez aktywację nitrometanu ..: Badania te wykazały aktywację nitrometanu w celu wygenerowania nowych syntonów do zastosowań syntetycznych, podkreślając jego wszechstronność i znaczenie w tworzeniu nowych jednostek chemicznych (Wang et al., 2024).
  • W kierunku chemoenzymatycznej syntezy obu enancjomerów fosfoemeriaminy...: W badaniu zbadano zastosowanie nitrometanu w syntezach chemoenzymatycznych, umożliwiając produkcję obu enancjomerów fosfoemeriaminy, ważnego związku w biologii chemicznej (Kiełbasiński i in., 2024).
  • Racjonalne wprowadzenie niekanonicznych aminokwasów w celu zwiększenia aktywności katalitycznej LmrR w reakcji Henry'ego...: Nitrometan został wykorzystany w tym badaniu do zbadania zwiększenia aktywności katalitycznej w reakcji Henry'ego poprzez wprowadzenie niekanonicznych aminokwasów, co pokazuje jego znaczenie w badaniach katalizy enzymatycznej (Wang et al., 2024).
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2
Kod klasy składowania
4.1A - Other explosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
95.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
35 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The catalytic chemistry of nitromethane over Co-ZSM5 and other catalysts in connection with the methane-NOxSCR reaction.
Cowan AD, et al.
J. Catal., 176(2), 329-343 (1998)
Metal ion encapsulation: cobalt cages derived from polyamines, formaldehyde, and nitromethane.
Geue RJ, et al.
Journal of the American Chemical Society, 106(19), 5478-5488 (1984)
Benedek Vakulya et al.
Organic letters, 7(10), 1967-1969 (2005-05-07)
Cinchona alkaloid-derived chiral bifunctional thiourea organocatalysts were synthesized and applied in the Michael addition between nitromethane and chalcones with high ee and chemical yields.
Atanu Bhattacharya et al.
The Journal of chemical physics, 136(2), 024321-024321 (2012-01-21)
Decomposition of electronically excited nitro-containing molecules with different X-NO(2) (X = C, N, O) moieties has been intensively investigated over the past decades; however, their decomposition behavior has not previously been compared and contrasted. Comparison of their unimolecular decomposition behavior
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 696-696 (1994)
Protokoły
GC Analysis of Class 2 Residual Solvents on OVI-G43