Kluczowe dokumenty
245119
Reagent Alcohol
reagent, spectrophotometric grade, denatured, suitable for UV/Vis spectroscopy, contains 5% isopropyl alcohol and 5% methyl alcohol as denaturant
Synonim(y):
Ethanol, RGA, denatured alcohol
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Reagent Alcohol, spectrophotometric grade
klasa czystości
denatured
reagent
spectrophotometric grade
gęstość pary
1.59 (vs air)
Formularz
liquid
zawiera
5% isopropyl alcohol as denaturant
5% methyl alcohol as denaturant
granice wybuchowości
3.1-27.7 %
metody
UV/Vis spectroscopy: suitable
zanieczyszczenia
≤0.10% water
pozostałość po odparowaniu
<0.0005%
bp
78 °C
mp
-114 °C
gęstość
0.785 g/mL at 25 °C
λ
H2O reference
absorpcja UV
λ: 205 nm Amax: 1.00
λ: 210 nm Amax: 0.65
λ: 220 nm Amax: 0.35
λ: 255 nm Amax: 0.04
λ: 300-400 nm Amax: 0.01
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
Klucz InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Komponenty
greener alternative product
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
48.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?