Merck
02856
Sigma-Aldrich
Ethanol
purum, absolute ethanol, denaturated with 4.8% isopropanol, A15 IPA1, ≥99.8% (based on denaturant-free substance)
Synonim(y):
Ethyl alcohol
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
46.07
Beilstein:
1718733
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
15101802
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.05
Próba:
≥99.8% (based on denaturant-free substance)
metody:
surface plasmon resonance (SPR): suitable
bp:
78 °C (lit.)
78 °C
ciśnienie pary:
44.6 mmHg ( 20 °C)
44.6 mmHg
gęstość pary
1.59 (vs air)
1.59 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
44.6 mmHg ( 20 °C)
44.6 mmHg
klasa czystości
purum
Próba
≥99.8% (based on denaturant-free substance)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
683 °F
jakość
absolute ethanol, denaturated with 4.8% isopropanol, A15 IPA1
granice wybuchowości
19 %, 60 °F
19 %
metody
surface plasmon resonance (SPR): suitable
zanieczyszczenia
≤0.2% water
współczynnik refrakcji
n20/D 1.3600 (lit.)
n20/D 1.362
bp
78 °C (lit.)
78 °C
mp
-114 °C
−114 °C (lit.)
Format
neat
ciąg SMILES
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
Klucz InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Ethanol, a primary alcohol, is an important raw material for the synthesis of various compounds. Absolute ethanol, denaturated with 4.8% isopropanol, is used in washing treatments to remove residual water and chloride ions.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply
Przypis
1Distribution and use of ethyl alcohol in Switzerland require a license from the Swiss Federal Alcohol Administration
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
57.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
14 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Vashist SK.
Protocol Exchange (2011)
A highly-sensitive and rapid Surface Plasmon Resonance immunoassay procedure based on the covalent-orientated immobilization of antibodies.
Vashist SK.
Protocol Exchange (2011)
Chandra Kumar Dixit et al.
Nature protocols, 6(4), 439-445 (2011-03-18)
This protocol describes an improved and optimized approach to develop rapid and high-sensitivity ELISAs by covalently immobilizing antibody on chemically modified polymeric surfaces. The method involves initial surface activation with KOH and an O(2) plasma, and then amine functionalization with
Spectrophotometric characteristics of chlorophylls a and b and their pheophytins in ethanol.
J F Wintermans et al.
Biochimica et biophysica acta, 109(2), 448-453 (1965-11-29)
A new oxidase-peroxidase kit for ethanol assays in alcoholic beverages.
Gonchar MV, et al.
Food Technology and Biotechnology, 39(1), 37-42 (2001)