Z802050
Hellma® absorption cuvettes, cells for magnetic stirrers
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 1500 μL
About This Item
Materiały
Suprasil® Rayon
opis
2 polished windows
producent / nazwa handlowa
Hellma 119-004-QS
Parametry
200-2500 nm spectral range
metody
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
wys. × szer. × śr.
49.5 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
objętość komory
1500 μL
długość ścieżki
10 mm
metoda wykrywania
photometric
Informacje prawne
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)