Kluczowe dokumenty
Z414530
Sigma-Aldrich
Aldrich® single-neck round-bottom flask
capacity 2,000 mL, joint: ST/NS 24/40
Synonim(y):
bottom flask, flask round, round flask
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
glass (Clear)
round bottom flask
single-neck
Połączenie
joint: ST/NS24/40
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type Standard Taper Joint
opakowanie
case of 4
producent / nazwa handlowa
Sigma-Aldrich
śr. zewn.
166 mm
pojemność
2,000 mL
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)