Kluczowe dokumenty
Y0002041
Calcipotriol for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Calcipotriol, (5Z,7E,22E,24S)-24-Cyclopropyl-9,10-secochola-5,7,10(19),22-tetraene-1α,3ε,24-triol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H40O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
412.60
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
calcipotriol
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O[C@H]1C[C@@H](C(=C)\C(=C/C=C2/C3[C@@]([C@H](CC3)[C@H](C)\C=C\[C@@H](O)C4CC4)(CCC/2)C)\C1)O
InChI
1S/C27H40O3/c1-17(6-13-25(29)20-8-9-20)23-11-12-24-19(5-4-14-27(23,24)3)7-10-21-15-22(28)16-26(30)18(21)2/h6-7,10,13,17,20,22-26,28-30H,2,4-5,8-9,11-12,14-16H2,1,3H3/b13-6+,19-7+,21-10-/t17-,22-,23-,24?,25-,26+,27-/m1/s1
Klucz InChI
LWQQLNNNIPYSNX-OUSHRDKSSA-N
Opis ogólny
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej. W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Zastosowanie
Kalcypotriol dla przydatności systemu Wzorzec odniesienia EP, przeznaczony do stosowania wyłącznie w badaniach laboratoryjnych zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
produkt powiązany
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1B - STOT RE 1
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)