Y0001986
Zolmitriptan impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
(R)-4-({3-[2-(Dimethylamino)ethyl]-1H-indol-5-yl}methyl)oxazolidin-2-one
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
zolmitriptan
producent / nazwa handlowa
EDQM
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C16H21N3O2/c1-19(2)6-5-12-9-17-15-4-3-11(8-14(12)15)7-13-10-21-16(20)18-13/h3-4,8-9,13,17H,5-7,10H2,1-2H3,(H,18,20)/t13-/m1/s1
Klucz InChI
ULSDMUVEXKOYBU-CYBMUJFWSA-N
Opis ogólny
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)