Kluczowe dokumenty
Y0001851
Ergotamine for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Ergotamine D-tartrate
About This Item
Polecane produkty
rodzina API
ergotamine
mp
~195 °C (dec.) (lit.)
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.CN1C[C@@H](C=C2C1Cc3c[nH]c4cccc2c34)C(=O)N[C@]5(C)O[C@@]6(O)C7CCCN7C(=O)[C@H](Cc8ccccc8)N6C5=O.CN9C[C@@H](C=C%10C9Cc%11c[nH]c%12cccc%10c%11%12)C(=O)N[C@]%13(C)O[C@@]%14(O)C%15CCCN%15C(=O)[C@H](Cc%16ccccc%16)N%14C%13=O
InChI
1S/2C33H35N5O5.C4H6O6/c2*1-32(35-29(39)21-15-23-22-10-6-11-24-28(22)20(17-34-24)16-25(23)36(2)18-21)31(41)38-26(14-19-8-4-3-5-9-19)30(40)37-13-7-12-27(37)33(38,42)43-32;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h2*3-6,8-11,15,17,21,25-27,34,42H,7,12-14,16,18H2,1-2H3,(H,35,39);1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t2*21-,25-,26+,27+,32-,33+;1-,2-/m111/s1
Klucz InChI
CJMJLDQKTOJACI-BGQAIRJTSA-N
Opis ogólny
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Opakowanie
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Repr. 2
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)