Y0001802
Entecavir impurity F
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
9-[(1S,3R,4S)-4-Dimethylphenylsilyl-3-(benzyloxymethyl)-2-methylenecyclopentyl]guanine, 2-Amino-9-[(1S,3R,4S)-3-[(benzyloxy)methyl]-4-[dimethyl(phenyl)silyl]-2-methylidenecyclopentyl]-1,9-dihydro-6H-purin-6-one, 2-Amino-9-[(1S,3R,4S)-4-(dimethylphenylsilyl)-2-methylene-3-[(phenylmethoxy)methyl]cyclopentyl]-1,9-dihydro-6H-purin-6-one
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
entecavir
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Si](C2CC(C(=C)C2COCc5ccccc5)[n]3c4nc(nc(c4nc3)O)N)(C)(C)c1ccccc1
InChI
1S/C27H31N5O2Si/c1-18-21(16-34-15-19-10-6-4-7-11-19)23(35(2,3)20-12-8-5-9-13-20)14-22(18)32-17-29-24-25(32)30-27(28)31-26(24)33/h4-13,17,21-23H,1,14-16H2,2-3H3,(H3,28,30,31,33)
Klucz InChI
LMLFXMXUWHGHSR-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)