Kluczowe dokumenty
Y0001686
Ethionamide for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Ethionamide, 2-Ethyl-4-pyridinecarbothioamide
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
ethionamide
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCc1cc(ccn1)C(N)=S
InChI
1S/C8H10N2S/c1-2-7-5-6(8(9)11)3-4-10-7/h3-5H,2H2,1H3,(H2,9,11)
Klucz InChI
AEOCXXJPGCBFJA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)