Key Documents
Y0001591
Flutamide for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Flutamide, 2-Methyl-N-[4-nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]propanamide
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
flutamide
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)C(=O)Nc1ccc(c(c1)C(F)(F)F)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H11F3N2O3/c1-6(2)10(17)15-7-3-4-9(16(18)19)8(5-7)11(12,13)14/h3-6H,1-2H3,(H,15,17)
Klucz InChI
MKXKFYHWDHIYRV-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... AR(367)
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
Organy docelowe
Liver
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)