Key Documents
Y0001404
Vigabatrin impurity D
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
γ-Aminobutyric acid, 3-Carboxypropylamine, 4-Aminobutanoic acid, GABA, Piperidic acid, Piperidinic acid
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
vigabatrin
producent / nazwa handlowa
EDQM
mp
195 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
NCCCC(O)=O
InChI
1S/C4H9NO2/c5-3-1-2-4(6)7/h1-3,5H2,(H,6,7)
Klucz InChI
BTCSSZJGUNDROE-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)