Y0001403
Vigabatrin impurity E
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
2-[(2RS)-2-Aminobut-3-enyl]propanedioic acid
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
vigabatrin
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
InChI
1S/C7H11NO4/c1-2-4(8)3-5(6(9)10)7(11)12/h2,4-5H,1,3,8H2,(H,9,10)(H,11,12)
Klucz InChI
AIFHTSLGFACKRW-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)