Y0001287
Heparin calcium for NMR identification
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Heparin calcium salt
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
heparin
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)