Y0001234
Lisinopril impurity F
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
(2S)-1-[(2S)-6-Amino-2-[[(1S)-1-carboxy-3-cyclohexylpropyl]amino]hexanoyl]pyrrolidine-2-carboxylic acid
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
lisinopril
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C21H37N3O5/c22-13-5-4-9-16(19(25)24-14-6-10-18(24)21(28)29)23-17(20(26)27)12-11-15-7-2-1-3-8-15/h15-18,23H,1-14,22H2,(H,26,27)(H,28,29)/t16-,17-,18-/m0/s1
Klucz InChI
QYSKCMYFYQRFSL-BZSNNMDCSA-N
Opis ogólny
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)