Merck
Y0001188
Tiotropium bromide monohydrate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H22BrNO4S2 · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
490.43
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
tiotropium
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[H]O[H].O=C(C(C1=C([H])C([H])=C([H])S1)(O[H])C2=C([H])C([H])=C([H])S2)O[C@@]3([H])C([H])([H])[C@@]4([H])[C@@]5([H])[C@@](O5)([H])[C@](C3([H])[H])([H])[N+]4(C([H])([H])[H])C([H])([H])[H].[Br-]
InChI
1S/C19H22NO4S2.BrH.H2O/c1-20(2)12-9-11(10-13(20)17-16(12)24-17)23-18(21)19(22,14-5-3-7-25-14)15-6-4-8-26-15;;/h3-8,11-13,16-17,22H,9-10H2,1-2H3;1H;1H2/q+1;;/p-1/t11?,12-,13+,16?,17?;;
Klucz InChI
MQLXPRBEAHBZTK-YQMLGFMRSA-M
Opis ogólny
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Zastosowanie
Tiotropium bromide monohydrate EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Urinary tract,Respiratory system,Gastro-intestinal system,Kidney,Heart
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Use of inhaled anticholinergic agents in obstructive airway disease
Restrepo RD
Respiratory Care, 52(7), 833-851 (2007)
Development and validation of HPTLC method for estimation of tiotropium bromide monohydrate in dry powder inhalation dosage form.
Nevse A S, et al.
World Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, 5, 795-802 (2016)