Kluczowe dokumenty
Y0001134
Raloxifene hydrochloride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Keoxifene hydrochloride, LY 156758, [6-Hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)benzo[b]thien-3-yl][4-[2-(1-piperidinyl)ethoxy]phenyl]methanone hydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H27NO4S · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
510.04
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
raloxifene
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cl[H].Oc1ccc(cc1)-c2sc3cc(O)ccc3c2C(=O)c4ccc(OCCN5CCCCC5)cc4
InChI
1S/C28H27NO4S.ClH/c30-21-8-4-20(5-9-21)28-26(24-13-10-22(31)18-25(24)34-28)27(32)19-6-11-23(12-7-19)33-17-16-29-14-2-1-3-15-29;/h4-13,18,30-31H,1-3,14-17H2;1H
Klucz InChI
BKXVVCILCIUCLG-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... ESR2(2100)
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Chlorowodorek raloksyfenu EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Działania biochem./fizjol.
Raloxifene is a selective estrogen receptor modulator (SERM); acts as an anti-estrogen in both breast and uterine tissue while being estrogenic in bone. May have efficacy against estrogen-sensitive cancers.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Repr. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
W Khovidhunkit et al.
Annals of internal medicine, 130(5), 431-439 (1999-03-06)
To review clinical data on raloxifene hydrochloride, a selective estrogen receptor modulator that was recently approved for the prevention of osteoporosis in postmenopausal women. English-language articles published from 1980 to May 1998 were identified through MEDLINE searches. Bibliographies, book chapters
[Raloxifene hydrochloride].
Akira Itabashi
Nihon rinsho. Japanese journal of clinical medicine, 62 Suppl 2, 528-535 (2004-03-24)
A Saitta et al.
Cardiovascular drug reviews, 19(1), 57-74 (2001-04-21)
Raloxifene hydrochloride binds to the estrogen receptor and shows tissue-selective effects; thus, it belongs to a class of drugs recently described as selective estrogen receptor modulators (SERMs). Tissue selectivity of raloxifene may be achieved through several mechanisms: the ligand structure
Roberta Fontana et al.
Endocrinology, 155(6), 2213-2221 (2014-03-19)
Estrogens play an important role in the regulation of energy homeostasis in female mammals and a reduced ovarian function, due to natural aging or surgery, is associated with body weight increase and fat redistribution. This disruption of energy homeostasis may
Ibrahim A Abdelazim et al.
Archives of osteoporosis, 9, 189-189 (2014-07-20)
Osteoporosis is a major cause of mortality and morbidity worldwide. Decreased bone turnover markers and increased lumbar spine and total hip bone mineral density (BMD) in raloxifene-treated women add further support to the idea that raloxifene is an effective well-tolerated