Y0001054
Cellulose acetate phthalate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
cellulose acetate
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1COC(=O)C)O)OC(=O)c4c(cccc4)C(=O)O)O)O[C@@H]2[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]2O)OC(=O)c3c(cccc3)C(=O)O)O)COC(=O)C
InChI
1S/C32H34O19/c1-13(33)45-11-19-21(35)25(49-29(42)17-9-5-3-7-15(17)27(38)39)23(37)32(48-19)51-24-20(12-46-14(2)34)47-31(44)26(22(24)36)50-30(43)18-10-6-4-8-16(18)28(40)41/h3-10,19-26,31-32,35-37,44H,11-12H2,1-2H3,(H,38,39)(H,40,41)/t19-,20-,21-,22+,23-,24-,25+,26-,31-,32+/m1/s1
Klucz InChI
DMNFZTKVDDFCQE-WJXNTJCASA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)