Merck
Y0000854
Fluvoxamine maleate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
(E)-5-Methoxy-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1-pentanone-O-(2-aminoethyl)oxime maleate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H21F3N2O2 · C4H4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
434.41
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
fluvoxamine
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COCCCC/C(C1=CC=C(C(F)(F)F)C=C1)=N\OCCN.OC(/C=C\C(O)=O)=O
InChI
1S/C15H21F3N2O2.C4H4O4/c1-21-10-3-2-4-14(20-22-11-9-19)12-5-7-13(8-6-12)15(16,17)18;5-3(6)1-2-4(7)8/h5-8H,2-4,9-11,19H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b20-14+;2-1-
Klucz InChI
LFMYNZPAVPMEGP-PIDGMYBPSA-N
informacje o genach
human ... SLC6A4(6532)
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Maleinian fluwoksaminy EP Wzorzec odniesienia przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Criteria for use of fluvoxamine maleate in adult inpatients and outpatients.
American journal of hospital pharmacy, 51(18), 2282-2285 (1994-09-15)
Adele Stewart et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 28(4), 1735-1744 (2014-01-15)
Targeting serotonin (5-HT) bioavailability with selective 5-HT reuptake inhibitors (SSRIs) remains the most widely used treatment for mood disorders. However, their limited efficacy, delayed onset of action, and side effects restrict their clinical utility. Endogenous regulator of G-protein signaling (RGS)
Tomohisa Mori et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 350(2), 403-411 (2014-06-12)
Previous studies have demonstrated that methylphenidate, MDMA (3,4-methylenedioxymethamphetamine), and other psychostimulants exert stimulant-like subjective effects in humans. Furthermore, MDMA and methylphenidate substitute for the discriminative stimulus effects of psychostimulants, such as amphetamine and cocaine, in animals, which suggests that MDMA
Loqman A Mohamed et al.
Journal of pharmacy & pharmaceutical sciences : a publication of the Canadian Society for Pharmaceutical Sciences, Societe canadienne des sciences pharmaceutiques, 17(3), 427-438 (2014-09-17)
PURPOSE. The knowledge of hepatic disposition kinetics of tacrine, a first cholinesterase inhibitor was approved by FDA for the treatment of Alzheimer's disease (AD), would help to understand its hepatotoxicity, its therapeutic effect, and improve the management of patients with