Key Documents
Y0000454
Diacetylfluorescein
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Fluorescein diacetate, 3,6-Diacetoxyfluoran, Di-O-acetylfluorescein
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
diacetylfluorescein
producent / nazwa handlowa
EDQM
mp
200-203 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(=O)Oc1ccc2c(Oc3cc(OC(C)=O)ccc3C24OC(=O)c5ccccc45)c1
InChI
1S/C24H16O7/c1-13(25)28-15-7-9-19-21(11-15)30-22-12-16(29-14(2)26)8-10-20(22)24(19)18-6-4-3-5-17(18)23(27)31-24/h3-12H,1-2H3
Klucz InChI
CHADEQDQBURGHL-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)