Merck
Y0000370
Risperidone for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Risperidone, R 64,766
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H27FN4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
410.48
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
risperidone
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
ciąg SMILES
CC1=C(CCN2CCC(CC2)c3noc4cc(F)ccc34)C(=O)N5CCCCC5=N1
InChI
1S/C23H27FN4O2/c1-15-18(23(29)28-10-3-2-4-21(28)25-15)9-13-27-11-7-16(8-12-27)22-19-6-5-17(24)14-20(19)30-26-22/h5-6,14,16H,2-4,7-13H2,1H3
Klucz InChI
RAPZEAPATHNIPO-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
Opis ogólny
Rysperydon jest nowym ośrodkowym antagonistą 5-hydroksytryptaminy2 i dopaminy D2. Jest stosowany w leczeniu pobudzenia, agresji i psychozy wywołanych demencją. Jest to lek neuroleptyczny. Jest to również atypowy lek przeciwpsychotyczny stosowany w leczeniu schizofrenii.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the Issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Risperidon dla przydatności systemu Wzorzec odniesienia EP, przeznaczony do stosowania wyłącznie w badaniach laboratoryjnych zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Vina M Goghari et al.
Schizophrenia research, 149(1-3), 149-155 (2013-07-09)
Atypical antipsychotic medications generally maintain or increase gray matter amount and functioning. First-episode psychosis patients have lower gray matter volume in the middle frontal gyrus, as well as worse performance on spatial working memory tasks compared to controls. This study
Cécile Danel et al.
Carbohydrate polymers, 92(2), 2282-2292 (2013-02-13)
The interactions between nine drugs (baclofen, bupivacaine, chlorpheniramine, ketoconazole, paliperidone, promethazine, propranolol, risperidone and verapamil) and six cyclodextrins (α-CD, β-CD, γ-CD, HP-β-CD, HP-γ-CD and Me-β-CD) or six polymers of cyclodextrins (polyα-CD, polyβ-CD, polyγ-CD, polyHP-β-CD, polyHP-γ-CD and polyMe-β-CD) were studied by
Yvonne Freund-Levi et al.
Dementia and geriatric cognitive disorders, 38(3-4), 234-244 (2014-06-28)
To examine the effects of galantamine and risperidone on agitation in patients with dementia. A total of 100 patients with dementia and neuropsychiatric symptoms (mean age ± SD: 78.6 ± 7.5 years; 67% female) were included in this 12-week, randomized
Christian Spang Pedersen et al.
Behavioural brain research, 273, 63-72 (2014-07-30)
Schizophrenia is a severe psychiatric disorder characterized by three symptom domains, positive (hallucinations, obsession), negative (social withdrawal, apathy, self-neglect) and cognitive (impairment in attention, memory and executive function). Whereas current medication ameliorates positive symptomatology, negative symptoms as well as cognitive
Jérôme A J Becker et al.
Neuropsychopharmacology : official publication of the American College of Neuropsychopharmacology, 39(9), 2049-2060 (2014-03-13)
The etiology of Autism Spectrum Disorders (ASDs) remains largely unknown. Identifying vulnerability genes for autism represents a major challenge in the field and allows the development of animal models for translational research. Mice lacking the mu opioid receptor gene (Oprm1(-/-))