Kluczowe dokumenty
Y0000331
Naftidrofuryl impurity F
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
2-[(Diethylamino)ethyl 2-[(naphthalen-2-yl)methyl]-3-(tetrahydrofuran-2-yl)propanoate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H33NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
383.52
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
naftidrofuryl
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
N(CCOC(=O)C(CC3OCCC3)Cc1cc2c(cc1)cccc2)(CC)CC
InChI
1S/C24H33NO3/c1-3-25(4-2)13-15-28-24(26)22(18-23-10-7-14-27-23)17-19-11-12-20-8-5-6-9-21(20)16-19/h5-6,8-9,11-12,16,22-23H,3-4,7,10,13-15,17-18H2,1-2H3
Klucz InChI
IEBDTIUHMNLDTC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Naftidrofuryl impurity F EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)