Kluczowe dokumenty
Y0000240
Cefapirin sodium
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
3-[(Acetyloxy)methyl]-8-oxo-7-{(4-pyridinylthio)acetyl]amino}-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid monosodium salt, Cephapirin sodium
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
cefapirin
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Na+].CC(=O)OCC1=C(N2[C@H](SC1)[C@H](NC(=O)CSc3ccncc3)C2=O)C([O-])=O
InChI
1S/C17H17N3O6S2.Na/c1-9(21)26-6-10-7-28-16-13(15(23)20(16)14(10)17(24)25)19-12(22)8-27-11-2-4-18-5-3-11;/h2-5,13,16H,6-8H2,1H3,(H,19,22)(H,24,25);/q;+1/p-1/t13-,16-;/m1./s1
Klucz InChI
VGEOUKPOQQEQSX-OALZAMAHSA-M
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)