Kluczowe dokumenty
Y0000173
4-Aminobenzoic acid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
PABA, Vitamin Bx, Vitamin H1
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
agency
EP Reference Standard
rodzina API
aminobenzoic acid
producent / nazwa handlowa
EDQM
mp
187-189 °C (lit.)
gęstość
1.374 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Nc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H,9,10)
Klucz InChI
ALYNCZNDIQEVRV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
339.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
171 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)