Kluczowe dokumenty
Y0000108
Trihexyphenidyl hydrochloride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
(±)-α-Cyclohexyl-α-phenyl-1-piperidinepropanol hydrochloride
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
trihexyphenidyl hydrochloride
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cl.OC(CCN1CCCCC1)(C2CCCCC2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H31NO.ClH/c22-20(18-10-4-1-5-11-18,19-12-6-2-7-13-19)14-17-21-15-8-3-9-16-21;/h1,4-5,10-11,19,22H,2-3,6-9,12-17H2;1H
Klucz InChI
QDWJJTJNXAKQKD-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... CHRM1(1128)
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)