Kluczowe dokumenty
Y0000073
Cetyl palmitate 15
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Palmityl palmitate, Cetyl palmitate, Hexadecyl hexadecanoate, Palmitic acid palmityl ester
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
cetyl palmitate
producent / nazwa handlowa
EDQM
mp
55-56 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C32H64O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-34-32(33)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-31H2,1-2H3
Klucz InChI
PXDJXZJSCPSGGI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)