Kluczowe dokumenty
Y0000022
Sumatriptan succinate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
3-[2-(Dimethylamino)ethyl]-N-methyl-1H-indole-5-methanesulfonamide succinate, GR-43175
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
sumatriptan
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OC(=O)CCC(O)=O.CNS(=O)(=O)Cc1ccc2[nH]cc(CCN(C)C)c2c1
InChI
1S/C14H21N3O2S.C4H6O4/c1-15-20(18,19)10-11-4-5-14-13(8-11)12(9-16-14)6-7-17(2)3;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-5,8-9,15-16H,6-7,10H2,1-3H3;1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
Klucz InChI
PORMUFZNYQJOEI-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... HTR1B(3351) , HTR1D(3352)
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Repr. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)