Merck
W243499
Sigma-Aldrich
Ethyl formate
new
natural, ≥95%, FG
Synonim(y):
Formic acid ethyl ester
About This Item
Wzór liniowy:
HCOOC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
74.08
Numer FEMA:
2434
Beilstein:
906769
Numer MDL:
Numer Flavisa:
09.072
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Kosher
natural
Poziom jakości
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU 1334/2008 & 178/2002
EU Regulation 1223/2009
FDA 21 CFR 117
gęstość pary
2.5 (vs air)
ciśnienie pary
15.16 psi ( 55 °C)
3.79 psi ( 20 °C)
Próba
≥95%
temp. samozapłonu
851 °F
granice wybuchowości
16 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.359 (lit.)
tw
52-54 °C (lit.)
mp
−80 °C (lit.)
gęstość
0.921 g/mL at 20 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
ethereal; rum; wine-like
ciąg SMILES
CCOC=O
InChI
1S/C3H6O2/c1-2-5-3-4/h3H,2H2,1H3
Klucz InChI
WBJINCZRORDGAQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
-4.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-20 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)