Kluczowe dokumenty
VT000033
Bacillus spizizenii WDCM 00003 Vitroids™
80-130 CFU mean value range, certified reference material, suitable for microbiology, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonim(y):
Bacillus subtilis subsp. spizizenii WDCM 00003 6948, Certyfikowany materiał referencyjny, Wzorce mikrobiologiczne,
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
agency
ISO 17034
ISO/IEC 17025
Formularz
solid ()
Certyfikat analizy
certificate is enclosed in each package
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
opakowanie
package of 10 discs
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Zastosowanie
microbiology
temp. przechowywania
−20°C
przydatność
Bacillus spizizenii
Bacillus spp.
Opis ogólny
Technologia pozwala na długotrwałe przechowywanie i sprawia, że organizmy są odporne na zmiany temperatury. Są one przeznaczone do codziennego stosowania jako wewnętrzne organizmy kontroli jakości.
Mikroorganizmy te są certyfikowane zgodnie z normą ISO/IEC 17025 i produkowane w powtarzalnych warunkach zgodnych z normą ISO 17034 przy użyciu uwierzytelnionych szczepów z 9660. Te gotowe do użycia kontrole mikrobiologiczne minimalizują potrzebę utrzymywania szczepów kontrolnych w laboratorium testowym i gwarantują wykorzystanie uwierzytelnionej kultury kontrolnej do każdego testu kontroli jakości.
6948 pochodzą z identyfikowalnej kultury uzyskanej w procesie liofilizacji z 9660.
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Gotowy do użycia w dogodnych zakresach CFU
- Nie wymaga rozcieńczania
- Szybkie nawodnienie w 10 minut
- 2-3 lata trwałości w standardowej zamrażarce -20 °C
- W komplecie z kompleksowym certyfikatem analizy
- Brak konieczności utrzymywania kultur podstawowych
- Nie jest wymagany czas odzyskiwania ani etap wstępnego wzbogacania
- Solidny, wydajny i niezawodny
- Łatwy w użyciu
- Opłacalność
Inne uwagi
< NCIB < ATCC < N.R. Smith, NRS 231 < K.F. Kellerman
Other cell culture collections:
- DSM 347
- ATCC® 6633
- NCTC 10400
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)