Kluczowe dokumenty
UPJSTAQ
Sigma-Aldrich
Ultra czysta polimeraza DNA 915 Taq
DNA-free, Nuclease-free Hot-start Taq Polymerase, designed for further manufacture
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
rekombinowane
expressed in E. coli expressed in
Poziom jakości
Formularz
liquid
Właściwości
DNA free
RNase and DNase free (also Nickase free)
opakowanie
pkg of 1.5 kU
metody
DNA sequencing: suitable
PCR: suitable
cDNA synthesis: suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Jedna jednostka włącza 10 nmoli całkowitych trifosforanów dezoksyrybonukleozydów do kwaśnego osadu DNA w ciągu 30 minut w temperaturze 74°C.
Ultra czysta polimeraza DNA 915 Taq jest produkowana w rygorystycznych warunkach, aby zapewnić, że jest wolna od wykrywalnych poziomów DNA, DNazy, RNazy i Nickazy, aby zmniejszyć ryzyko fałszywie dodatnich i fałszywie ujemnych wyników w testach diagnostyki molekularnej. Aktywność polimerazy Taq DNA jest inaktywowana przez neutralizujące przeciwciało 915 Taq do momentu dysocjacji kompleksu w temperaturze ≥70°C, zapewniając prosty i wydajny hot start PCR. Hot start PCR znacznie poprawia wyniki amplifikacji DNA poprzez zmniejszenie generowania niespecyficznych produktów amplifikacji i artefaktów primer-dimer. Ultra czysta polimeraza DNA 915 Taq została zaprojektowana do użytku w wysoce regulowanych branżach w zastosowaniach, które wymagają wysokiego poziomu wydajności, spójności między partiami i wysokiej czułości bez fałszywych wyników spowodowanych zanieczyszczeniem odczynnikami, przy jednoczesnym spełnieniu krytycznych przepisów branżowych. Aby spełnić te wymagania, podnieśliśmy poziom jakości naszych produktów. Program M-Clarity definiuje jakość produktu. Zapewnia przejrzystość, dzięki czemu można bez obaw wybierać odpowiednie produkty, które spełniają potrzeby w zakresie jakości i zgodności z przepisami, przejrzystości, powiadamiania o zmianach i dokumentacji.
Zastosowanie
Ultra czysta polimeraza DNA 915 Taq może być używana do:
  • Ilościowego PCR
  • Multiplex PCR
  • Amplifikacji złożonych szablonów genomowego DNA i cDNA
  • Amplifikacja celów o niskiej liczbie kopii
  • Analiza mikrobiomu
  • Do dalszej produkcji
Cechy i korzyści
  • Bez DNA
  • Bez DNazy, bez RNazy i bez nickazy
  • Idealny do wysokowydajnych zastosowań ilościowych PCR
  • Redukuje niespecyficzną amplifikację i dimery starterów
  • Zwiększa wydajność produktu
  • Umożliwia konfigurację PCR w temperaturze pokojowej
  • Nadaje się do dużej liczby cykli termicznych (>35)
  • Średnia długość amplifikacji wynosi od 0,1 do 3kb
  • Ulepszona kontrola zmian i zgodność jakości.
Opakowanie
Ultra czysta polimeraza DNA 915 Taq jest dostarczana w stężeniu 2,5 jednostki/µL. Zgodnie z definicją jednostki, jedna jednostka enzymu włącza 10 nmoli całkowitych trifosforanów dezoksyrybonukleozydów do kwasowego DNA w ciągu 30 minut w temperaturze 74°C. Ultra czysta polimeraza DNA 915 Taq powinna być stosowana z innymi ultra czystymi odczynnikami wolnymi od DNA, takimi jak Ultra czysty bufor 10x Taq z MgCl2, Ultra czysty bufor 10x Taq bez MgCl2, Ultra czysty 25 mM MgCl2 i Ultra czysta woda wolna od DNA, aby zminimalizować liczbę wyników fałszywie dodatnich i ujemnych.
Inne uwagi
Test jakości zapewnia brak wykrywalnych poziomów zanieczyszczającego DNA (≤ 1 kopia prokariotycznego gDNA, ≤ 0.1 kopia eukariotycznego gDNA i ≤ 10 kopii plazmidowego DNA na 100 jednostek enzymu) wykrytych metodą qPCR z użyciem uniwersalnych starterów przeciwko 16S zdolnych do wykrycia odpowiednio > 500 000 prokariotów, 18S zdolnych do wykrycia > 110 000 eukariotów i Ori zdolnych do wykrycia > 25 000 plazmidów.
Informacje prawne
JumpStart is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)