Merck
U0020001
Ubidecarenone for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Coenzyme Q10, Q-10, Ubiquinone 50, Ubiquinone-10
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C59H90O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
863.34
Beilstein:
1900141
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
pochodzenie biologiczne
synthetic
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
agency
EP
rodzina API
ubidecarenone
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
EDQM
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
mp
49 °C
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C(C(OC)=C1OC)C(C/C=C(C)/CC/C=C(CC/C=C(CC/C=C(CC/C=C(CC/C=C(CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CCC=C(C)C)\C)\C)\C)\C)\C)=C(C)C1=O
InChI
1S/C59H90O4/c1-44(2)24-15-25-45(3)26-16-27-46(4)28-17-29-47(5)30-18-31-48(6)32-19-33-49(7)34-20-35-50(8)36-21-37-51(9)38-22-39-52(10)40-23-41-53(11)42-43-55-54(12)56(60)58(62-13)59(63-14)57(55)61/h24,26,28,30,32,34,36,38,40,42H,15-23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43H2,1-14H3/b45-26+,46-28+,47-30+,48-32+,49-34+,50-36+,51-38+,52-40+,53-42+
Klucz InChI
ACTIUHUUMQJHFO-UPTCCGCDSA-N
Opis ogólny
Ubidekarenon, dobrze znany jako koenzym Q, występuje obficie w ludzkich komórkach, a jego główne proporcje są dostępne w ważnych narządach ciała, takich jak serce i nerki. Odgrywa ważną rolę w metabolizmie komórkowym ze względu na swój znaczący udział w szlaku transportu elektronów. Jest silnym przeciwutleniaczem i działa jako niezbędny katalizator enzymatyczny w fosforylacji oksydacyjnej zachodzącej w mitochondriach.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Ubidekarenon pod kątem przydatności systemu może być stosowany jako analityczny wzorzec odniesienia do oznaczania analitu w preparatach farmaceutycznych metodą chromatografii cieczowej.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Meyler's Side Effects of Drugs: The International Encyclopedia of Adverse Drug Reactions and Interactions
Meyler's Side Effects of Drugs: The International Encyclopedia of Adverse Drug Reactions and (2015)
Coenzyme Q10 inhibits the activation of pancreatic stellate cells through PI3K/AKT/mTOR signaling pathway
Xue R, et al.
Oncotarget, 8(54), 92300-92300 (2017)
Ubidecarenone
European Pharmacopoeia Commission and European Directorate for the Quality of Medicines & Healthcare
European pharmacopoeia, 8(54), 3875-3876 (2016)
Gerwyn Morris et al.
Molecular neurobiology, 48(3), 883-903 (2013-06-14)
Coenzyme Q10 (CoQ10) is an antioxidant, a membrane stabilizer, and a vital cofactor in the mitochondrial electron transport chain, enabling the generation of adenosine triphosphate. It additionally regulates gene expression and apoptosis; is an essential cofactor of uncoupling proteins; and
M Mancuso et al.
Current drug targets, 11(1), 111-121 (2009-12-19)
Coenzyme Q10 (CoQ10, or ubiquinone) is an electron carrier of the mitochondrial respiratory chain (electron transport chain) with antioxidant properties. In view of the involvement of CoQ10 in oxidative phosphorylation and cellular antioxidant protection a deficiency in this quinone would